Learn More
L-Glutamic acid, MedChemExpress
Descrizione
L-Glutamic acid acts as an excitatory transmitter and an agonist at all subtypes of glutamate receptors (metabotropic, kainate, NMDA, and AMPA). L-Glutamic acid shows a direct activating effect on the release of DA from dopaminergic terminals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamic acid |
| Forma fisica | Powder |
| CAS | 56-86-0 |
| Colore | White |
| Quantità | 100 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C5H9NO4 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neurodegeneration |
| Informazioni di solubilità | H2O : 6.25 mg/mL (42.48 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble or slightly soluble) |
| SMILES | OC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only