Learn More
l-Glutamic Acid, Millipore™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamic Acid |
| Punto di fusione | 160°C |
| Numero MDL | MFCD00002634 |
| Sinonimo | L-Glutamic acid, L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid, L-Glutamic acid |
| Densità | 1.54 g/cm3 at 20°C |
| Molecular Weight (g/mol) | 147.13 |
| Quantità | 250 g |
| Grado | Research |