Learn More
L-Glutamic Acid Monosodium Salt Monohydrate, 98+%, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10665682 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Dimensione della confezione:
250g
Codice prodotto. 10665682
Marca: Fisher Chemical G/0513/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 165°C
CAS 142-47-2
Colore White
Forma fisica Solid
Quantità 250 g
Formula molecolare C5H8NNaO4
Numero MDL MFCD00150138
Sinonimo natriumglutaminat, sodium glutamate, glutamate sodium, monosodioglutammato, sodium l-glutamate, glutammato monosodico, monosodium l-glutamate, sodium hydrogen glutamate, monosodium glutamate, glutamic acid, monosodium salt
InChI Key LPUQAYUQRXPFSQ-UHFFFAOYNA-M
SMILES [Na+].NC(CCC(O)=O)C([O-])=O
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanedioic acid;sodium
Molecular Weight (g/mol) 169.11
PubChem CID 86748263
Peso formulazione 169.111g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica