Learn More
L-Glutamic Acid, Multi-Compendial, F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15507964 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15507964 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15507964 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 207706
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.13€
    292.00€ / 1kg
    Risparmia 54.13€
    15% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity, multi-compendial L-Glutamic acid suitable for manufacturing, processing, or repackaging applications.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamic Acid
CAS 56-86-0
Formula molecolare C5H9NO4
Imballaggio Poly Bottle
Numero MDL MFCD00002634
Sinonimo l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
InChI Key WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-aminopentanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 147.13
Quantità 1 kg
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
Peso formulazione 147.13
Percent Purity 98.5 to 101.5%
Gravità specifica 1L = 1.54kg
Grado FCC/Multi-Compendial