Learn More
R&D Systems™ L-Glutamic acid
Descrizione
L-Glutamic acid is a the predominant excitatory transmitter in the mammalian central nervous system. L-Glutamic acid acts at ionotropic and metabotropic glutamate receptors.
MNI-caged-L-glutamate (Cat. No. 1490) also available.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamic acid |
| CAS | 56-86-0 |
| Quantità | 1 g |
| Linea di prodotti | Tocris |
| Formula molecolare | C5H9NO4 |
| Peso formulazione | 147.13 |
| Purezza | >98% |
| Peso molecolare | 147.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?