Learn More
L-Glutamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamic acid |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1 |
| Quantità | 10 g |
| Peso formulazione | 147.0532 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |