Learn More
Cytiva L-Glutamine
Codice prodotto. 10453332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10453332 100 mL 100mL
10691233 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10453332 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30034.01
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Supplement serum- and protein-free media using this amino acid.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Content And Storage Store frozen
Descrizione L-Glutamine, 200mM Solution (29.2mg/mL-Glutamine in 0.85% NaCl), 100mL
Concentrazione 29.2 mg/mL
Forma Liquid
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Quantità 100 mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.