Learn More
Cytiva L-Glutamine
Codice prodotto. 10691233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10691233 500 mL 500mL
10453332 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10691233 Fornitore Cytiva N. del fornitore SH30034.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00€
    14.82€ / 500mL
    Risparmia dietro preventivo
    -5.86% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Supplement serum- and protein-free media using this amino acid.
  • Formato: Liquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Content And Storage Store frozen
Descrizione L-Glutamine, 200mM Solution (29.2mg/mL-Glutamine in 0.85% NaCl), 500mL
Concentrazione 29.2 mg/mL
Forma Liquid
Sterilization Method 0.1 μm Sterile-filtered
Quantità 500 mL