Learn More
L-Glutamine, ≥98.5%, Ultrapure
Codice prodotto. 15895148 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15895148 500 g Plastic Bottle 500g
15875148 100 g Plastic Bottle 100g
15885148 250 g Plastic Bottle 250g
15875288 1 kg Plastic Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15895148 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J16285.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.146 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 146.146
Numero MDL MFCD00008044
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC Name (2 S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid
SMILES C(CC(=O)N)C(C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCOCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723797
Quantità 500 g
Peso formulazione 146.14
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder