Learn More
L-glutamine, 99 to 100%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17867496 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17867496 100 g 100g
17827496 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17867496 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210180680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.50€
    76.65€ / 100g
    Risparmia 3.85€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Identificatori chimici
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Numero MDL MFCD00008044
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine
Colore White
Intervallo percentuale saggio 99 to 100%
Quantità 100 g
Peso formulazione 146.1
Forma fisica Powder