Learn More
L-Glutamine, 99-100%, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11495192 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11495192 100 g
11485192 25 g
11405202 250 g
11415202 500 g
11425202 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11495192 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219467880
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-02-2027
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
Identificatori chimici
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Numero MDL MFCD00008044
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine, 99-100%
Quantità 100 g
Percent Purity ≥99%
Grado Cell Culture
Forma fisica Crystals