Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutamine, 99%
Codice prodotto. 10376840 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376840 100 g Plastic Bottle 100g
10645732 500 g Plastic Bottle 500g
10328843 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10376840 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 119951000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 56-85-9 | C5H10N2O3 | 146.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5H10N2O3
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Numero MDL MFCD00008044
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
IUPAC Name (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Glutamine
Punto di fusione 185.0°C
Nota nome 99%
pH 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C)
Colore White
Cloro (Cl) 200ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Altri aminoacidi 0.5% max. (TLC)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, 491
Rotazione specifica +31.5° to +33° (20°C, 589nm) (c=10, 2N HCl)
Solfato 200ppm max.
Indice di Merck 15, 4507
Trasmittanza 95% min. (c=10, 2N HCl, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Quantità 100 g
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals