Specifications
| Materiale o nome chimico | L(+)-Glutamine |
| Punto di fusione | 185.0°C |
| Nota nome | 99% |
| pH | 4 to 6 (2.5% soln. at 25°C) |
| Colore | White |
| Cloro (Cl) | 200ppm max. |
| Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Ferro (Fe) | 10ppm max. |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Show More |