Learn More
L-Glutamine, MP Biomedicals
Codice prodotto. 11464795 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464795 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11464795 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091680149
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.10€
    29.40€ / 100mL
    Risparmia 3.70€
    11% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
200 mM solution Shipped frozen in dry ice
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5H10N2O3
Numero MDL MFCD00008044
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Quantità 100 mL
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Grado Cell Culture