missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Glutamine is also one of the most readily available amino acids for use as an energy source when glucose levels are low and energy demands are high, especially for rapidly proliferating cell types or cells cultured under hypoxic conditions, where glucose metabolism is less efficient.
- At temperatures above 4°C, the L-glutamine within cell culture media non-enzymatically degrades.
- This short half-life requires that L-glutamine be added to freshly prepared media just prior to use.
Specifica
Specifica
| Classificazione | Chemically-defined, Animal Origin-free |
| Forma | Liquid |
| Product Type | L-Glutamine |
| Sterilità | Sterile |
| Sterilization Method | Sterile-filtered |
| Con additivi | None |
| Senza additivi | None |
| Quantità | 100 mL |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?