Learn More
L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamine tert-Butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 39741-62-3 |
| Formula molecolare | C9H19ClN2O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | L-Glutamine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H18N2O3.ClH/c1-9(2,3)14-8(13)6(10)4-5-7(11)12;/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H2,11,12);1H/t6-;/m0./s1 |
| SMILES | O=C(OC(C)(C)C)[C@@H](N)CCC(N)=O.Cl |
| IUPAC Name | tert-butyl L-glutaminate hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 238.71 |
| Peso formulazione | 238.11 |