Learn More
L-Glutamine, TRC
Codice prodotto. 30005310
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
10mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30005310 50 mg 50mg
30003890 1 g 1g
17947904 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30005310 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG59700050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56-85-9
Formula molecolare C5 H10 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 146.14
Sinonimo L-Glutamine, (2S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic Acid, Aspartic Acid Imp. F (Pharmeuropa), 2-Aminoglutaramic acid, Acustasin, Aesgen 14, Cebrogen, Glumin, Glumin (amino acid), Glutamic acid 5-amide, Glutamic acid amide, Glutamine, L-(+)-Glutamine, L-2-Aminoglutaramidic acid, L-Glutamic acid γ-amide, Levoglutamide, NSC 27421, (S)-2,5-Diamino-5-oxopentanoic acid, Saforis, Stimulina, γ-Glutamine
IUPAC Name (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
Quantità 50 mg
Peso formulazione 146.0691
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature