Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Glutamine, USP |
| Punto di fusione | 185.5°C |
| pH | 5 to 6 (at 14.6 g/L, 25°C) |
| Colore | White |
| Beilstein | 1723797 |
| Densità | 1.364 g/cm3 |
| Quantità | 500 g |
| Optical Rotation | (40 mg/mL aq. soln. (at 20°C) +6.3° to +7.3°) |
| Grado | USP |
| Forma fisica | Powder |
For research or further manufacturing use only, not for direct human use.