Learn More
L-Glutamine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10214683
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10214683 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10214683 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP379100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutamine
Punto di fusione 185°C
Ammonio 0.1% max.
CAS 56-85-9
Arsenico (As) 1ppm max.
pH 4.0 to 6.0
Colore White
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Residuo della combustione 0.1% max.
Identificazione Pass Test
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.0 %
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Altri aminoacidi 1.0% max.
Formula molecolare C5H10N2O3
Imballaggio Glass Bottle
Numero MDL MFCD00008044
Rotazione specifica 6.3 to 7.3° (+ or -)
Indice di Merck 15, 4507
Stato di soluzione (%T) 95.0% min.
Sinonimo l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
Vettore alfa Glutamine
InChI Key ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
IUPAC Name (2S)-2,5-diamino-5-oxopentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 146.15
Quantità 100 g
PubChem CID 5961
ChEBI CHEBI:18050
Peso formulazione 146.15
Percent Purity 98.5 to 101.0%
Forma fisica Solid