Learn More
L(-)-Glutathione, oxidized, 98%
Codice prodotto. 10185660 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10185660 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10722895 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10185660 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 320225000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27025-41-8
Formula molecolare C20H32N6O12S2
Molecular Weight (g/mol) 612.63
Numero MDL MFCD00150701
InChI Key YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinonimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC Name 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Glutathione, oxidized
Nota nome 98%
Punto di fusione 178.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.5% max. (800°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Beilstein 04, IV, 3168
Indice di Merck 15, 4511
Condizione di rotazione specifica −99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotazione specifica − 99.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 612.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder