Learn More
L(-)-Glutathione, oxidized, 98%
Codice prodotto. 10722895 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mg
5g
Codice prodotto. 10722895
Marca: Thermo Scientific Acros 320220050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27025-41-8
Formula molecolare C20H32N6O12S2
Molecular Weight (g/mol) 612.63
Numero MDL MFCD00150701
InChI Key YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinonimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC Name 2-amino-4-[(2-{[2-(4-amino-4-carboxybutanamido)-2-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl]disulfanyl}-1-[(carboxymethyl)carbamoyl]ethyl)carbamoyl]butanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Glutathione, oxidized
Nota nome 98%
Punto di fusione 178.0°C
Colore White
Residuo della combustione 0.5% max. (800°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 04, IV, 3168
Indice di Merck 15, 4511
Condizione di rotazione specifica −99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotazione specifica − 99.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 612.64
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder