Specifica
| Materiale o nome chimico | L(-)-Glutathione, oxidized hydrate |
| Punto di fusione | 178.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 1 g |
| Indice di Merck | 15, 4511 |
| Condizione di rotazione specifica | − 99.00 (20.00°C c=4,water) |
| Rotazione specifica | -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O) |
| Vedi altri risultati |