Learn More
L(-)-Glutathione, oxidized hydrate, 95%
Codice prodotto. 10683342 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10683342 5 g Bottiglia in vetro 5g
10022001 1 g Bottiglia in vetro 1g
10697744 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10683342 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 343840050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27025-41-8 | C20H32N6O12S2 | 612.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27025-41-8
Formula molecolare C20H32N6O12S2
Molecular Weight (g/mol) 612.63
Numero MDL MFCD00150701
InChI Key YPZRWBKMTBYPTK-IOKZUGQQNA-N
Sinonimo oxiglutatione, glutathione disulfide, gssg, oxidized glutathione, glutathione disulphide, glutathione-ssg, l-glutathione oxidized, oxigluthione, glutathone disulfide, glutathione oxidized
PubChem CID 65359
ChEBI CHEBI:17858
IUPAC Name (2S)-2-amino-5-[[(2R)-3-[[(2R)-2-[[(4S)-4-amino-4-carboxybutanoyl]amino]-3-(carboxymethylamino)-3-oxopropyl]disulfanyl]-1-(carboxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Glutathione, oxidized hydrate
Punto di fusione 178.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4511
Condizione di rotazione specifica − 99.00 (20.00°C c=4,water)
Rotazione specifica -92° to -106° (20°C, 589nm) (c=2, H2O)
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in most common organic solvents
Peso formulazione 612.64
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals