Learn More
L-Glutathione reduced, MedChemExpress
Codice prodotto. 16431168
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16431168 5 g -
16402419 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16431168 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYD0187
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
MedChemExpress L-Glutathione reduced (GSH; γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine) is an endogenous antioxidant and is capable of scavenging oxygen-derived free radicals.
L-Glutathione reduced (GSH
Specifica
Materiale o nome chimico L-Glutathione reduced
CAS 70-18-8
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H17N3O6S
Quantità 5 g
Sinonimo GSH γ-L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine
Informazioni di solubilità H2O : 62.5 mg/mL (203.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC([C@H](CS)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 307.32
Peso formulazione 307.32
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only