Learn More
L(+)-Gulonic acid gamma-lactone, 95+%
Codice prodotto. 11916191 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11916191 100 g Glass Bottle 100g
10327811 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11916191 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 255571000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1128-23-0 | C6H10O6 | 178.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1128-23-0
Formula molecolare C6H10O6
Molecular Weight (g/mol) 178.14
InChI Key SXZYCXMUPBBULW-SKNVOMKLSA-N
Sinonimo l-gulonolactone, l-gulono-1,4-lactone, l-gulonic acid gamma-lactone, 3s,4r,5r-5-s-1,2-dihydroxyethyl-3,4-dihydroxydihydrofuran-2 3h-one, l-gulono-gamma-lactone, gamma-gulonolactone, l-gulonic gamma-lactone, l-+-gulono-1,4-lactone, l +-gulonic acid gamma-lactone, l-+-gulonic acid gamma-lactone
PubChem CID 439373
ChEBI CHEBI:17587
IUPAC Name (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMILES C(C(C1C(C(C(=O)O1)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Gulonic acid γ-lactone
Punto di fusione 183.0°C to 185.0°C
Densità 1.344g/mL
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 g
Condizione di rotazione specifica + 54.50 (57.50°C c=2,water)
Rotazione specifica + 54.50
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 95+%
Forma fisica Viscous Solution