Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, MedChemExpress
Codice prodotto. 16493449
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16493449 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16493449 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW016628
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
L-Gulono-1,4-lactone is a substrate of L-gulono-1,4-lactone oxidoreductase, which catalyzes the last step of the biosynthesis of L-ascorbic (Vatamin) C. In other words, L-Gulono-1,4-lactone is a direct precursor of vitamin C in animals, in plants and in some protists.
Specifica
Materiale o nome chimico L-Gulono-1,4-lactone
CAS 1128-23-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H10O6
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (280.68 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1O[C@H]([C@@H](O)CO)[C@H](O)[C@@H]1O
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Peso formulazione 178.14
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Crystals
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only