Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, TRC
Codice prodotto. 30007442
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007442 5 g 5g
30136670 100 g 100g
30136344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007442 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG8550005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1128-23-0
Formula molecolare C6 H10 O6
Molecular Weight (g/mol) 178.14
Sinonimo L-Gulonic acid, γ-lactone, Gulonic acid, γ-lactone, L- (8CI), Dihydroascorbic acid, L-Gulono-1,4-lactone, L-Gulono-γ-lactone, L-Gulonolactone, Reduced ascorbate, Reduced ascorbic acid, γ-Gulonolactone
IUPAC Name (3S,4R,5R)-5-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxyoxolan-2-one
SMILES OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)[C@@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Gulono-1,4-lactone
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Peso formulazione 178.0477
Percent Purity >95%