Learn More
L-Gulono-1,4-lactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Gulono-1,4-lactone |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 100 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2-5,7-10H,1H2/t2-,3+,4-,5+/m0/s1 |
| Peso formulazione | 178.0477 |
| Percent Purity | >95% |