Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Histidine, 98%
Codice prodotto. 10464595 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10464595 500 g Plastic Bottle 500g
10665602 25 g Plastic Bottle 25g
10104280 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10464595 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 166155000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
Punto di fusione 282.0°C
Ammonio 200ppm max.
pH 7.0 to 8.5 (2% aq. soln.)
Colore White or Yellow
Cloruro 200ppm max.
Cloro (Cl) 200ppm max.
Aminoacidi estranei 0.5% max. (TLC)
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 10ppm max.
Intervallo percentuale saggio 98%
Perdita all'essiccatura 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Beilstein 25, 513
Rotazione specifica + 12.40
Solfato 200ppm max.
Indice di Merck 15, 4758
Trasmittanza 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cenere solfata 0.1% max.
Informazioni di solubilità Solubility in water: 41.6g/L (25 c). Other solubilities: soluble in mineral acids, insoluble in organic solvents
Condizione di rotazione specifica +12.40° (20°C c=11,6N HCl)
Quantità 500 g
Peso formulazione 155.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Lumpy Powder or Melt