Learn More
L-Histidine, 99+%, [Free Base], MP Biomedicals
Codice prodotto. 11451871 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11451871 1 kg
11435212 100 g
11445212 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11451871 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219468491
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-02-2027
CAS: 71-00-1 | C6H9N3O2 | 155.16 g/mol
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine, 99+%
Nota nome Free Base
Quantità 1 kg
Peso formulazione 155.2
Percent Purity ≥99%
Grado Cell Culture