Learn More
L-Histidine, free base, ≥99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11314429 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
100g
1kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11314429 1 kg 1kg
11384419 25 g 25g
11394419 100 g 100g
11304429 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11314429 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210195491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00€
    1157.10€ / 1kg
    Risparmia 57.90€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Quantità 1 kg
Peso formulazione 155.16
Forma fisica Crystalline Powder