Learn More
L-Histidine, free base, ≥99%, MP Biomedicals™
Catalog Number p-4404399
44.93 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
1 kg
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Precursor of histamine by action of histidine decarboxylase
Materiale o nome chimico L-Histidine
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥99%
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
Peso formulazione 155.16
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder