Learn More
L-Histidine, MedChemExpress
Descrizione
L-Histidine is an essential amino acid for infants. L-Histidine is an inhibitor of mitochondrial glutamine transport.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Histidine |
| CAS | 71-00-1 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C6H9N3O2 |
| Informazioni di solubilità | H2O : 20.83 mg/mL (134.26 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (6.45 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CNC=N1)C(O)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 155.15 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 155.15 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only