Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride, 97%
Codice prodotto. 10520391 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10520391 100 g Bottiglia in vetro 100g
10118043 5 g Bottiglia in vetro 5g
10265060 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10520391 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 120821000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7389-87-9 | C7H11ClN3O2 | 204.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7389-87-9
Formula molecolare C7H11ClN3O2
Molecular Weight (g/mol) 204.63
Numero MDL MFCD00012701
InChI Key VXXIPPPPKNWFLK-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine methyl ester dihydrochloride, h-his-ome.2hcl, methyl l-histidinate dihydrochloride, l-histidine, methyl ester, dihydrochloride, s-methyl 2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, l-+-histidine methyl ester dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-3h-imidazol-4-yl propanoate dihydrochloride, histidine methyl ester dihydrochloride, c7h11n3o2.2hcl
PubChem CID 2723645
IUPAC Name methyl (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate;dihydrochloride
SMILES [Cl].COC(=O)C(N)CC1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Nota nome 97%
Punto di fusione 207.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 g
Beilstein 25, 515
Condizione di rotazione specifica +15° (24°C c=1,MeOH)
Rotazione specifica + 15.00
Peso formulazione 242.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Histidine methyl ester dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.