Learn More
L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30402476
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402476 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402476 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH45602050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride
CAS 7389-87-9
Formula molecolare C7H11N3O2 . 2(HCl)
Quantità 50 g
Sinonimo Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, (S)-Histidine Methyl Ester Dihydrochloride, Methyl L-Histidinate Dihydrochloride, NSC 522221
InChI Formula InChI=1S/C7H11N3O2.2ClH/c1-12-7(11)6(8)2-5-3-9-4-10-5;;/h3-4,6H,2,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H/t6-;;/m0../s1
SMILES Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]cn1
IUPAC Name methyl (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoate;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 242.1
Peso formulazione 241.0385