Learn More
L-Histidine, Multi-Compendial, U.S.P., J.T. Baker™
Codice prodotto. 13274004 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
13274004 1 kg Poly Bottle 1kg
15517964 100 g Poly Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13274004 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 208006
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 155.16
Numero MDL MFCD00064315
InChI Key HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
PubChem CID 6274
ChEBI CHEBI:15971
IUPAC Name 2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
SMILES NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
Imballaggio Poly Bottle
Quantità 1 kg
Peso formulazione 155.16
Gravità specifica 1L = 1.44kg
Grado Multi-Compendial/USP