Learn More
L-Histidine, Pure, Fisher Chemical™
Catalog Number 12696717
Click to view available options
Quantità:
100 g
3 kg
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
71-00-1
C6H9N3O2
155.16
MFCD00064315
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYNA-N
l-histidine, histidine, h-his-oh, glyoxaline-5-alanine, anti-rheuma, l---histidine, istidina, s-histidine, l-histidin
6274
CHEBI:15971
(2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoic acid
NC(CC1=CN=CN1)C(O)=O
Punto di fusione 282°C
pH 7.0 to 8.5
Colore White
Imballaggio Plastic Powder Jar
Peso formulazione 155.16g/mol
Quantità 3 kg
Forma fisica Solid