Learn More
L-Histidine, TRC
Codice prodotto. 30136499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
5 g
50 g
Dimensione della confezione:
10mg
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136499 10 mg 10mg
30136001 50 g 50g
17969534 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH45601010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 71-00-1
Formula molecolare C6 H9 N3 O2
Molecular Weight (g/mol) 155.15
Sinonimo Histidine, (S)-2-Amino-3-(imidazol-4-yl)propanoic acid, L-Histidine (ACI), Histidine, L- (8CI), (2S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (2S)-2-Azaniumyl-3-(1H-imidazol-5-yl)propanoate, (S)-2-Amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid, (S)-4-(2-Amino-2-carboxyethyl)imidazole, (S)-Histidine, (S)-α-Amino-1H-imidazole-4-propanoic acid, 1H-Imidazole-4-alanine, (S)-, 1H-Imidazole-4-propanoic acid, α-amino-, (S)-, L-(-)-Histidine, L-Alanine, 3-(1H-imidazol-4-yl)-, Glyoxaline-5-alanine, NSC 137773
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Histidine
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1
Quantità 10 mg
Peso formulazione 155.0695
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature