Learn More
L-Histidine (White Crystals or Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Descrizione
This amino acid is suitable for use in tissue culture systems requiring additives.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Histidine |
| Punto di fusione | 282°C |
| Ammonio | 0.02% max. |
| CAS | 71-00-1 |
| Arsenico (As) | 1ppm max. |
| pH | 7.0 to 8.5 |
| Colore | White |
| Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
| Residuo della combustione | 0.10% max. |
| Identificazione | Pass Test |
| Vedi altri risultati |