Learn More
L(-)-Histidinol dihydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10482611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10482611 1 g 1g
10297023 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10482611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 228830010
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1596-64-1 | C6H13Cl2N3O | 214.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1596-64-1
Formula molecolare C6H13Cl2N3O
Molecular Weight (g/mol) 214.09
Numero MDL MFCD00078058
InChI Key FRCAFNBBXRWXQA-XRIGFGBMSA-N
Sinonimo l-histidinol dihydrochloride, l---histidinol dihydrochloride, beta-aminoimidazole-4-propanol dihydrochloride, l-histidinol 2 hcl, s-2-amino-3-4-imidazolyl propanol dihydrochloride, l--histidinol 2hcl, imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-beta-amino-1h-imidazole-4-propanol dihydrochloride, s-2-amino-3-1h-imidazol-4-yl propan-1-ol dihydrochloride, 1h-imidazole-4-propanol, beta-amino-, dihydrochloride, s-9ci
PubChem CID 197743
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(1H-imidazol-5-yl)propan-1-ol;dihydrochloride
SMILES C1=C(NC=N1)CC(CO)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico L(-)-Histidinol dihydrochloride
Spettro a infrarossi Authentic
Colore White to Beige
Imballaggio Glass bottle
Rotazione specifica − 3.00
Condizione di rotazione specifica −3° (24°C c=2,H2O)
Punto di fusione 193.0°C to 199.0°C
Quantità 1 g
Forma fisica Crystalline Powder
Intervallo percentuale saggio 99%
Peso formulazione 214.1
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(-)-Histidinol dihydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.