Learn More
L-Histidinol Dihydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Histidinol dihydrochloride |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H11N3O.2ClH/c7-5(3-10)1-6-2-8-4-9-6;;/h2,4-5,10H,1,3,7H2,(H,8,9);2*1H/t5-;;/m0../s1 |
| Peso formulazione | 213.0436 |