Learn More
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16453348
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16453348 10 mg 10mg
16436077 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16453348 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101404A
MedChemExpress L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine; prevents translational incorporation of homocysteine into proteins.
L-Homocysteine thiolactone hydrochloride is an intramolecular thioester of homocysteine
Specifica
Materiale o nome chimico L-Homocysteine thiolactone hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 31828-68-9
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H8ClNOS
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 23 mg/mL (149.71 mM)
SMILES N[C@@H](CCS1)C1=O.Cl
Molecular Weight (g/mol) 153.63
Peso formulazione 153.63
Percent Purity 99.94%
Grado Research
Research purposes only