missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

L-Homopropargylglycine, TRC

Codice prodotto. 30480431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30480431 2.5 mg 2.50mg
30467962 1 mg 1mg
30470878 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30480431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL7008002.5MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 98891-36-2
Formula molecolare C6 H9 N O2
Molecular Weight (g/mol) 127.14
Sinonimo (S)-2-Amino-5-hexynoic acid
IUPAC Name (2S)-2-aminohex-5-ynoic acid
SMILES N[C@@H](CCC#C)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico L-Homopropargylglycine
InChI Formula InChI=1S/C6H9NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h1,5H,3-4,7H2,(H,8,9)/t5-/m0/s1
Quantità 2.5 mg
Peso formulazione 127.0633
Shipping Condition Room Temperature
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.