Learn More
L-Homoserine Lactone, Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30402942
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30402942 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30402942 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH61510010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Homoserine Lactone, Hydrochloride
CAS 2185-03-7
Formula molecolare C4 H7 N O2 . Cl H
Quantità 10 g
Sinonimo 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride (1:1), (3S)-, 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (3S)- (9CI), 2(3H)-Furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, (S)-, (3S)-3-Aminodihydro-2(3H)-furanone hydrochloride, (S)-Homoserine lactone hydrochloride, L-Homoserine lactone hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.N[C@H]1CCOC1=O
IUPAC Name (3S)-3-aminooxolan-2-one;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 137.56
Peso formulazione 137.0244