Learn More
L-Hyoscyamine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16479086
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16479086 100 mg 100mg
16482376 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16479086 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0471
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
L-Hyoscyamine (Daturine), a natural plant tropane alkaloid, is a potent and competitive muscarinic receptor (MR) antagonist. L-Hyoscyamine is a levo-isomer to Atropine (HY-B1205).
Specifica
Materiale o nome chimico L-Hyoscyamine
CAS 101-31-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H23NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo Daturine
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (345.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1[C@@H]2C[C@@H](OC([C@@H](C3=CC=CC=C3)CO)=O)C[C@H]1CC2
Molecular Weight (g/mol) 289.37
Peso formulazione 289.37
Percent Purity 98.2%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Research purposes only