Learn More
L-Idaric Acid Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30397039
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30397039 25 mg 25mg
30398770 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30397039 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI16493025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico L-Idaric Acid Disodium Salt
Formula molecolare C6 H8 Na2 O8
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H10O8.2Na/c7-1(3(9)5(11)12)2(8)4(10)6(13)14;;/h1-4,7-10H,(H,11,12)(H,13,14);;/q;2*+1/p-2/t1-,2-,3+,4+;;/m0../s1
SMILES O[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Na])[C@@H](O)C(=O)O[Na]
IUPAC Name [(2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxo-6-sodiooxyhexanoyl]oxysodium
Molecular Weight (g/mol) 254.102
Peso formulazione 254.001