Learn More
L-Iso-Leucine, 99%, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10132150 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10132150 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10132150 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore L/1822/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 284°C
CAS 73-32-5
pH 5.5 to 6.5
Colore White
Formula molecolare C6H13NO2
Imballaggio Plastic Powder Jar
Numero MDL MFCD00064222 MFCD00004268
Sinonimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Quantità 25 g
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
Peso formulazione 131.17g/mol
Forma fisica Powder