Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucine, 99%
Codice prodotto. 10321524 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10321524
Marca: Thermo Scientific Chemicals 166170050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-32-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00064222 MFCD00004268
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinonimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Isoleucine
Punto di fusione 284.0°C to 286.0°C
Colore White
Cloruro 500ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Residuo dopo la combustione 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Rotazione specifica + 41.00
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 5225
Informazioni di solubilità Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Punto di sublimazione 168.0 °C
Condizione di rotazione specifica +41° (20°C c=4,6N HCl)
Quantità 5 g
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals