Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Isoleucine, 99%
Codice prodotto. 10771604 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10771604 500 g Plastic Bottle 500g
10321524 5 g Glass Bottle 5g
10563721 25 g Plastic Bottle 25g
10051900 100 g Plastic Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10771604 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 166175000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 73-32-5 | C6H13NO2 | 131.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 73-32-5
Formula molecolare C6H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 131.18
Numero MDL MFCD00064222 MFCD00004268
InChI Key AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
Sinonimo l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile
PubChem CID 6306
ChEBI CHEBI:17191
IUPAC Name (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid
SMILES CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico L-Isoleucine
Punto di fusione 284.0°C to 286.0°C
Colore White
Cloruro 500ppm max.
Metalli pesanti (come Pb) 20ppm max.
Spettro a infrarossi Authentic
Ferro (Fe) 30ppm max.
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Imballaggio Plastic Bottle
Formula lineare C2H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H
Residuo dopo la combustione 0.3% max.
Beilstein 04, 454
Rotazione specifica + 41.00
Solfato 300ppm max.
Indice di Merck 15, 5225
Informazioni di solubilità Solubility in water: 41.2g/L (50°C). Other solubilities: soluble in mineral acids, practically insoluble in alcohol, insoluble in ether
Punto di sublimazione 168.0 °C
Condizione di rotazione specifica +41° (20°C c=4,6N HCl)
Quantità 500 g
Peso formulazione 131.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals