Specifica
| Materiale o nome chimico | L-Isoleucine |
| CAS | 73-32-5 |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | >99% |
| Formula molecolare | C6H13NO2 |
| Numero MDL | MFCD00064222 MFCD00004268 |
| Sinonimo | l-isoleucine, isoleucine, 2s,3s-2-amino-3-methylpentanoic acid, s-isoleucine, s,s-isoleucine, 2s,3s-isoleucine, 2-amino-3-methylvaleric acid, erythro-l-isoleucine, l-+-isoleucine, l-ile |
| InChI Key | AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@H](N)C(O)=O |
| IUPAC Name | (2S,3S)-2-amino-3-methylpentanoic acid |
| Vedi altri risultati |